2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4281-1G
PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA
152
EUR
APOSPC4281-1G
APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₆H₃F₆N₃ Pto. Ebullición: 72…73 °C (20 mm Hg) Pto. de fusión: 31…34 °C Densidad: 1,5973 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08059507 Núm. CAS: 369-22-2 |