Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC430003-5G
APOSPC430003-5GEA 140 EUR
APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698048
Núm. CAS: 958991-48-5