4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 95.7 EUR
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407440
Núm. CAS: 500577-99-1