2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430108-250MG PC430108-1G
APOSPC430108-250MGEA 156 EUR
APOSPC430108-250MG APOSPC430108-1G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026384
Núm. CAS: 1119455-04-7