2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 260 EUR
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆F₃NO·ClH
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447280
Núm. CAS: 886050-51-7