3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC430135-100MG PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA 121 EUR
APOSPC430135-100MG APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formula: C₅H₉F₂NO·ClH
MW: 173,589 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19686686
Núm. CAS: 1334416-77-1