2,2-Difluoropentanedioic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC430166-1G PC430166-250MG
APOSPC430166-1GEA 765 EUR
APOSPC430166-1G APOSPC430166-250MG
2,2-Difluoropentanedioic acid
2,2-Difluoropentanedioic acid
Formula: C₅H₆F₂O₄
MW: 168,096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20640982
Núm. CAS: 380-86-9