3,4-Difluoro-5-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 174 EUR
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22490569
Núm. CAS: 1505944-46-6