3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430268-1G PC430268-250MG PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA 79.9 EUR
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD19443457
Núm. CAS: 890129-90-5