Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 406 EUR
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formula: C₅H₇BF₃O·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348448
Núm. CAS: 1366170-42-4