1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430287-100MG PC430287-250MG
APOSPC430287-100MGEA 179 EUR
APOSPC430287-100MG APOSPC430287-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₈FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015060
Núm. CAS: 1241725-64-3