1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC430325-1G PC430325-250MG
APOSPC430325-1GEA 691 EUR
APOSPC430325-1G APOSPC430325-250MG
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
Formula: C₉H₉F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840379
Núm. CAS: 1159982-56-5