Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium (cyclohexylmethyl)trifluoroborate
PC430518-500MG
PC430518-1G
PC430518-5G
APOSPC430518-500MGEA
0
EUR
APOSPC430518-500MG
APOSPC430518-1G
APOSPC430518-5G
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Formula:
C₇H₁₃BF₃·K MW: 204.083 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11052658 Núm. CAS: 1346647-18-4 UN: 1759 ADR: 8 III |