7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC430539-100MG PC430539-250MG PC430539-1G
APOSPC430539-100MGEA 315 EUR
APOSPC430539-100MG APOSPC430539-250MG APOSPC430539-1G
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Formula: C₈H₇FN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585423
Núm. CAS: 1206969-56-3