7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 161 EUR
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20926386
Núm. CAS: 1353011-97-8