5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430579-5G
APOSPC430579-5GEA 168 EUR
APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739493
Núm. CAS: 399-00-8