Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 296 EUR
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
MW: 244,65 g/mol
Pto. de fusión: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06809227
Núm. CAS: 37522-19-3