2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ester
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 163 EUR
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Formula: C₈HF₇O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784266
Núm. CAS: 142685-25-4
UN: 3272
ADR: 3,III