Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Undecafluoro(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 183 EUR
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Formula: C₈F₁₆
MW: 400,06 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C
Pto. de fusión: –60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066613
Núm. CAS: 335-21-7