3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 0 EUR
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025424
Núm. CAS: 13114-87-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR