Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 58 EUR
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18417405
Núm. CAS: 1261846-02-9