1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 261 EUR
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formula: C₂HBr₂F
Pto. Ebullición: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02913515
Núm. CAS: 358-96-3