1,2-Dibromofluoroethylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4364-5G PC4364-1G
APOSPC4364-5GEA 730 EUR
APOSPC4364-5G APOSPC4364-1G
1,2-Dibromofluoroethylene
1,2-Dibromofluoroethylene
Formula: C₂HBr₂F
Pto. Ebullición: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02913516
Núm. CAS: 358-98-5