4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 136 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Pto. Ebullición: 222…223 °C
Densidad: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107,78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061182
Núm. CAS: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III