Heptafluorobenzyl iodide 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[Difluoro(iodo)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, α,α,2,3,4,5,6-Heptafluoro-α-iodotoluene
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 236 EUR
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formula: C₇F₇I
MW: 343,968 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C
Densidad: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153184
Núm. CAS: 79865-03-5
UN: 1760
ADR: 8,II