3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840208
Núm. CAS: 402-12-0