3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Chlorocarbonyl)-2-fluoronitrobenzene, 4-(Chloroformyl)-2-fluoronitrobenzene
PC4402-1G PC4402-5G PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA 176 EUR
APOSPC4402-1G APOSPC4402-5G APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₃
MW: 203,555 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094235
Núm. CAS: 157665-51-5
UN: 3261
ADR: 8,III