2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11101445
Núm. CAS: 1065076-49-4