5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-fluoropyridin-2(1H)-one
PC445022-5G
APOSPC445022-5GEA 89.9 EUR
APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375017
Núm. CAS: 156772-63-3