5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoropyridine-2,3-diamine
PC445029-1G PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA 115 EUR
APOSPC445029-1G APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062986
Núm. CAS: 212268-13-8