4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445056-250MG PC445056-1G PC445056-5G
APOSPC445056-250MGEA 77.1 EUR
APOSPC445056-250MG APOSPC445056-1G APOSPC445056-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
MW: 210,431 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659500
Núm. CAS: 884495-10-7