Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4451-100G PC4451-25G PC4451-5G
APOSPC4451-100GEA 1040 EUR
APOSPC4451-100G APOSPC4451-25G APOSPC4451-5G
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Formula: C₈HF₁₅O₃·H₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783987
Núm. CAS: 96513-97-2