4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
PC446014-1G PC446014-5G
APOSPC446014-1GEA 244 EUR
APOSPC446014-1G APOSPC446014-5G
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Formula: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
MW: 345,543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052351
Núm. CAS: 1053659-46-3