2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 391 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772878
Núm. CAS: 63968-84-3