N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC446020-1G PC446020-5G
APOSPC446020-1GEA 372 EUR
APOSPC446020-1G APOSPC446020-5G
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formula: C₁₂H₁₆BrF₃N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052388
Núm. CAS: 1089330-42-6