5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC446024-1G PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA 183 EUR
APOSPC446024-1G APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Formula: C₁₁H₈ClF₃N₂
MW: 260,643 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568333
Núm. CAS: 466664-94-8