Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC446025-1G PC446025-5G
APOSPC446025-1GEA 183 EUR
APOSPC446025-1G APOSPC446025-5G
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Formula: C₁₃H₁₃F₃O₄
MW: 290,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568347
Núm. CAS: 1053657-44-5