2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC446033-1G PC446033-5G
APOSPC446033-1GEA 183 EUR
APOSPC446033-1G APOSPC446033-5G
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00106513
Núm. CAS: 34898-30-1