2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 383 EUR
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃ClFNO₂S
MW: 195,599 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227180
Núm. CAS: 1089330-70-0
UN: 3265
ADR: 8,II