2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 518 EUR
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Formula: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274,466 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227256
Núm. CAS: 862120-75-0