5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC446037-1G PC446037-500MG
APOSPC446037-1GEA 317 EUR
APOSPC446037-1G APOSPC446037-500MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Formula: C₄H₃F₃N₂O·ClH
MW: 188,536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845723
Núm. CAS: 866496-24-4