(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446038-1G PC446038-5G
APOSPC446038-1GEA 201 EUR
APOSPC446038-1G APOSPC446038-5G
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Formula: C₉H₇ClF₃NO₃
MW: 269,605 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845743
Núm. CAS: 1160994-91-1