2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC446043-100MG PC446043-250MG
APOSPC446043-100MGEA 176 EUR
APOSPC446043-100MG APOSPC446043-250MG
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole
Formula: C₉H₅ClF₃NS
MW: 251,656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040746
Núm. CAS: 110704-50-2