2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC446053-500MG
APOSPC446053-500MGEA 318 EUR
APOSPC446053-500MG
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₃NO₂S
MW: 280,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142817
Núm. CAS: 1208081-79-1
UN: 3265
ADR: 8,II