3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC446055-1G PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA 201 EUR
APOSPC446055-1G APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈F₃NO₃
MW: 271,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042908
Núm. CAS: 220652-98-2