6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Proveedor: Apollo Scientific
PC446058-1G PC446058-500MG
APOSPC446058-1GEA 317 EUR
APOSPC446058-1G APOSPC446058-500MG
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Formula: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00629759
Núm. CAS: 61875-34-1