2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 201 EUR
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₇F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190031
Núm. CAS: 1095211-28-1