2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC446060-1G PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA 317 EUR
APOSPC446060-1G APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formula: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00488311
Núm. CAS: 298207-18-8