Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Proveedor: Apollo Scientific
PC446061-1G PC446061-500MG PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA 265 EUR
APOSPC446061-1G APOSPC446061-500MG APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Formula: C₇H₅F₃NO₃·Na
MW: 231,104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981460
Núm. CAS: 1311283-96-1