5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G
PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA
446
EUR
APOSPC446072-1G
APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formula:
C₁₂H₉BrF₃NS MW: 336,171 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115403 Núm. CAS: 439134-78-8 |